Läs mer
Biochrom BioDrop Duo+
Produktkod. p-7235818
Inkluderar:
Spektrofotometer, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
Produktkod. 16499900
Brand: Biochrom 80300668
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De BioDrop Duo+ är en Micro-Volume UV/Vis-spektrofotometer med förprogrammerade biovetenskapliga metoder och allmänna spektrofotometriska funktioner. Detta 2-i-1-instrument kommer att uppfylla behoven hos de mest krävande laboratorierna.
  • Xenonblixtlampa med lång livslängd
  • Låg energianvändning och skärmsläckarläge
  • Fast banlängd och inga rörliga delar, så inget behov av regelbundna kalibreringar
  • Avtorkningsren design minimerar risken för korskontaminering
  • Förprogrammerade allmänna spektrofotometriska metoder, inklusive enkelvåglängd, koncentration, vågskanning, kinetik och standardkurva
  • Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), fluorescerande färgämne, Tm-beräkning, protein UV och kolorimetriska proteinmetoder
  • Metodskapare för ultimat flexibilitet
  • Noggrann, robust och snabb; resultat på mindre än 4 sekunder
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Visa Färgpekskärm
Mått (L x B x H) 280 x 410 x 190 mm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje BioDrop Duo+
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) Allmän spektrofotometri och biovetenskapsmetodik
Inkluderar Spektrofotometrar
Gränssnitt Pekskärmsskärm (färg), USB Hamn
Mätningstid >4 sekunder
Väglängd 10 mm + 0.5 mm
Fotometrisk repeterbarhet ±0,003 A (0 till 0,5 A); ±0,007 A (0,5 till 1,0 A)
Skrivare ingår Nej
Samplingsvolym (metrisk) Minst 0,5μ L
Form Rund
Stray Light <0,5 %T vid 220 nm NaI; <0,5 %T (vid 340 nm NaNO2 )
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 7.9 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg