Läs mer
Biochrom BioDrop μLITE+ med inbyggd skrivare
Produktkod. 16405484
Change view
Typ:
Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Produktkod. Typ
16405484 Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
1 options
Produktkod. 16405484 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80300656
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioDropμ LITE+ mikrovolymprovport utan rörliga delar. Detta innebär att instrumentet ger utmärkt reproducerbarhet utan behov av dyr kalibrering, och du behöver inte oroa dig för att dina resultat kan komma att avvika med tiden.
Funktioner och fördelar:
  • Patenterad mikrovolymprovport, mycket specificerad till ± 5 μm
  • Mät ner till 1 μl av provet
  • Inga rörliga delar
  • Helt förseglad vid spill
  • Förladdad med metoder för biovetenskap, inklusive fluorescerande färgämnen
  • Flaggar kontaminerade prover
  • Lätt att rengöra och underhålla
  • USB-port för enkel metod- och resultatsparande
  • CFR21 del 11-kompatibel programvara (80-3006-70) som tillval
  • Robust och pålitlig i många år framöver
Tillämpningar:
  • Enkel-/multivåglängd
  • Koncentration
  • Wavescan
  • Kinetisk
  • Standardkurva
  • Substrat
  • Ekvationsredigerare
  • DNA
  • RNA
  • Oligonukleotid
  • Fluorescerande färgämne
  • Tm-beräkning
  • Proteinfärgämne
  • Protein UV
  • Kolorimetriska proteinmetoder
Specifikationer
Absorbansintervall 190 till 1100 nm
Djup (engelska) 16,1 tum (20,5 tum med skrivare)
Djup (metriskt) 410 mm (521 mm med skrivare)
Detektortyp Fotodiodarray
Visa Färgpekskärm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Pulserad Xenon
Produktlinje Mikrovolym
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Val av våglängd 1 nm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 190 mm
Mätningstid <4 sek.
Modell BioDrop μLITE+ med inbyggd skrivare
Buller 0,005 A topp till topp, 0,002 A RMS
Väglängd 0,5 mm, fast
Fotometriskt noggrannhetsinstrument ±0,01 A (+1,5 % av avläsningen vid 546 nm)
Fotometrisk repeterbarhet ±0,003 A (0 till 0,5 A),± 0,007 A (0,5 till 1,0 A)
Skrivare ingår Ja
Samplingsvolym (metrisk) 0,5 μl (minst)
Form Rund
Stray Light <0,5 %T (vid 220 nm NaI), <0,5 %T (vid 340 nm NaNO2)
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 8.8 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 280 mm