Läs mer
Biochrom BioDropμ LITE+
Produktkod. 16470291
Typ:
Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16470291
Brand: Biochrom 80300655
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioDropμ LITE+ mikrovolymprovport utan rörliga delar. Detta innebär att instrumentet ger utmärkt reproducerbarhet utan behov av dyr kalibrering, och du behöver inte oroa dig för att dina resultat kan komma att avvika med tiden.
Funktioner och fördelar:
  • Patenterad mikrovolymprovport, mycket specificerad till ± 5 μm
  • Mät ner till 1 μl av provet
  • Inga rörliga delar
  • Helt förseglad vid spill
  • Förladdad med metoder för biovetenskap, inklusive fluorescerande färgämnen
  • Flaggar kontaminerade prover
  • Lätt att rengöra och underhålla
  • USB-port för enkel metod- och resultatsparande
  • CFR21 del 11-kompatibel programvara (80-3006-70) som tillval
  • Robust och pålitlig i många år framöver
Tillämpningar:
  • Enkel-/multivåglängd
  • Koncentration
  • Wavescan
  • Kinetisk
  • Standardkurva
  • Substrat
  • Ekvationsredigerare
  • DNA
  • RNA
  • Oligonukleotid
  • Fluorescerande färgämne
  • Tm-beräkning
  • Proteinfärgämne
  • Protein UV
  • Kolorimetriska proteinmetoder
Specifications
Absorbansintervall 190 till 1100 nm
Djup (engelska) 16,1 tum
Djup (metriskt) 410 mm
Detektortyp Fotodiodarray
Visa Färgpekskärm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Pulserad Xenon
Produktlinje Mikrovolym
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 190 mm
Gränssnitt 7 tum Display med pekskärm
Mätningstid <4 sek.
Modell BioDropμ LITE+
Buller 0,005 A topp till topp, 0,002 A RMS
Väglängd 0,5 mm, fast
Fotometriskt noggrannhetsinstrument ±0,01 A (+1,5 % av avläsningen vid 546 nm)
Fotometrisk repeterbarhet ±0,003 A (0 till 0,5 A),± 0,007 A (0,5 till 1,0 A)
Samplingsvolym (metrisk) 0,5 μl (minst)
Form Rund
Stray Light <0,5 %T (vid 220 nm NaI), <0,5 %T (vid 340 nm NaNO2)
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängdsdataintervall 1 nm
Vikt (engelska) Cirka 7,8 lb. (8,8 lb. med skrivare)
Vikt (metrisk) Cirka 3,55 kg (4 kg med skrivare)
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 280 mm