Läs mer
Cytiva Biodyne™ Ett membran
Mått (LxB):
30 cm x 3 mm
Beskrivning
- Hög bindningskapacitet för biomolekyler
- Erbjuder hög känslighet och nukleinsyraretention
- Väl lämpad för användning med kemiluminescens eller andra detektionssystem där bakgrunden är problematisk
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | Rulla |
| Beskrivning | Icke-steril |
| Material | Amfotär Nylon 6.6 |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 30 cm x 3 mm |
| Tjocklek | 5,5 till 7μ m |