Läs mer
Cytiva Biodyne™ Plus membran
Mått (LxB):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Beskrivning
- Biodyne Plus-membran rekommenderas för detektionssystem som producerar hög bakgrund på Biodyne B-membran
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | Rulla |
| Beskrivning | Icke-steril |
| Material | Positivt laddad Nylon 6.6 |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 30 cm x 3 m |
| Tjocklek | 5,7 till 6,7μ m |