Läs mer
Macherey-Nagel™ BioFix™ Lumi-10 Compact Luminometer
Produktkod. 10716722 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Räckvidd:
380 nm till 630 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10716722 380 nm till 630 nm Varje
1 options
Produktkod. 10716722 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 940008
Beräknad leverans: 18-11-2026
För mätning av bio- och kemiska luminescensreaktioner med konstant ljusemission.
  • Kompakt luminometer för mobil användning
    • Idealisk för användning i laboratoriet eller på vägen och kan drivas med strömförsörjning samt laddningsbara batterier
  • Otroligt mångsidig
    • Tack vare sin mycket känsliga detektor (Ultra-Fast Single Photon Counter) kan BioFix™ Lumi-10 kan användas för en mängd olika tillämpningar inklusive, men inte begränsat till, biotoxicitetstester, ATP- och biomassabestämningar, reportergenanalyser, luminescensimmunanalyser och NAD(P)H-mätningar
  • Individuellt programmerbar
    • De BioFix™ Lumi‐10 har sex individuellt justerbara mätprotokoll och ett dataminne för upp till 2000 resultat
    • Ger möjlighet till enstaka, flera och omfattande screeningsmätningar
    • Resultaten visas valfritt i % hämning, % stimulering eller RLU (relativa ljusenheter)
    • Användaren kan ställa in särskilda mätparametrar såsom inkubationstid eller mättid individuellt
    • Genom en tidigare definition av detektionsgränser kan resultaten automatiskt klassificeras av enheten
    • Förprogrammerade testmetoder finns tillgängliga för bestämning av luminiscerande bakterietoxicitetstester och ATP tester
  • Inkluderar manual, ställ, kyvetter och reservadapter
Specifikationer
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk display (128 x 64 pixlar)
Anslutningstyp RS232-gränssnitt för dataöverföring till PC eller skrivare
Räckvidd 380 nm till 630 nm
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz
Vikt (metrisk) 2 kg (med batterier)
Inkluderar Manual, ställ, kyvetter och reservadapter, 3 laddningsbara batterier: NiCd R14/C/Baby/UM2-batterier; 1600 mAh, 3 förprogrammerade tester, 6 fritt programmerbara metoder, % hämning, %stimulering, RLU
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad