Läs mer
Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor
Produktkod. 13498809 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13498809 4 x 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 13498809 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149770.00 SEK
    147531.12 SEK / Paket med 1
    Save 2238.88 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Bearbeta mer än 35 rörstilar med Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor.
Bearbeta mer än 35 —rörtyper från mikrorör till 1L flaskor, plus koniska rör, mikroplattor, vävnadsodlingsflaskor och blodpåsar med— Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor. Innovationer som t.ex Auto-Lock rotorbyte, Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock förkortar inställningstiden samtidigt som det ger trygghet att rotorn är säker.
Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BIOFlex HC Svängskoprotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 1000 ml
Max. RCF 7,068 x g
Max. Hastighet 5,500 rpm
Radie (metrisk) 209 mm
Radie (metrisk) Min. 108 mm
K-faktor 5,522
Max. Rörlängd 140 mm
Max. Diameter på rör 126 mm
Nettovikt 11,8 lb. (5,35 kg) Rotor Cross, 22,5 lb. (10,2 kg) Kors med hinkar
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel Horisontell
Bioinneslutning Ja