Läs mer
Thermo Scientific™ BIOFlex HS Swinging-Bucket Rotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 15309805 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15309805 4 x 400 ml Varje
1 options
Produktkod. 15309805 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152075.00 SEK
    149800.83 SEK / Paket med 1
    Save 2274.17 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd mer än 30 rörtyper, från mikrorör till koniska rör till 400 ml flaskor, med de mångsidiga adapteralternativen i BIOFlex HS Swinging-Bucket Rotor.
Stöd mer än 30 rörtyper, inklusive mikrorör, koniska rör och 400 ml flaskor, med de mångsidiga adapteralternativen i Thermo Scientific™ BIOFlex™ HS Swinging-Bucket Rotor. Rotorinnovation —från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte, till Thermo Scientific™ Auto-ID™ Omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock —förkortar inställningstiden samtidigt som det ger trygghet att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BIOFlex HS Svängskoprotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 400 ml
Max. RCF 10,025 x g
Max. Hastighet 7,000 rpm
Radie (metrisk) 183 mm
Radie (metrisk) Min. 71 mm
K-faktor 4,889
Max. Rörlängd 125 mm
Max. Diameter på rör 80 mm
Nettovikt 9,6 lb. (4,36 kg) Rotor Cross, 16,8 lb. (7,64 kg) Kors med hinkar
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel Horisontell
Bioinneslutning Ja