Läs mer
Biobränslestandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11945084 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945084 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11945084 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer BFS100Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S100 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biofuel Standard
Namnnotering For Biodiesel Fuel Analysis
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 67784-80-9, 7704-34-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 99.99, 0.01
Analyt- eller komponentnamn Biodiesel B-100,Sulfur from Ammonium sulfate
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Biodiesel B-100, Sulfur from Ammonium sulfate
Lösningsmedel eller matris B100
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100μg/g
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning