Läs mer
BioGEE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-L-gamma-glutamyl-L-cysteinyl-glycine Diethyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H39N5O8S2/c1-3-36-20(32)11-25-22(33)15(12-38)27-19(31)10-9-14(23(34)37-4-2)26-18(30)8-6-5-7-17-21-16(13-39-17)28-24(35)29-21/h14-17,21,38H,3-13H2,1-2H3,(H,25,33)(H,26,30)(H,27,31)(H2,28,29,35)/t14-,15-,16-,17-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 589.224 |