Läs mer
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indikator Underhandske
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17835748 Handla allt Mölnlycke Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 17835748
Brand: Mölnlycke™ 444069000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila, blå renrumsunderhandskar med pärlformade manschetter och böjda fingrar är gjorda för att användas i kombination med Biogel™ NeoTech-överhandske för att bilda ett indikationssystem för brott. Handskarna är lämpliga för användning i aseptisk och klass 100 (ISO 5) / EU GMP Miljöer i klass A.
  • Blå underhandske kan bäras tillsammans med Biogel™ NeoTech för att bilda ett system för indikation av intrång
  • Överträffar industristandard för brottkraft, draghållfasthet och töjning
  • Testad och godkänd för användning med kemoterapimedel
  • Syntetisk polykloropren
  • Biogel hydrogelpolymerbeläggning för enkel påtagning
  • Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Fingertjocklek (engelska) 8,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palmtjocklek (engelska) 7,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,5 mil (manschett)
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Draghållfasthet 23 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm