Läs mer
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17895748 Handla allt Mölnlycke Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17895748 7.5
17895738 5.5
17825778 6
17865748 6.5
17815778 7
17855748 8
17885738 8.5
17845778 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17895748 Leverantör Mölnlycke™ Leverantörsnummer 444857500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumshandskar med pärlformade anti-halkmanschetter och böjda fingrar är lämpliga för användning i aseptisk och klass 100 (ISO 5) / EU GMP Miljöer i klass A. Rekommenderas att bäras i kombination med Biogel™ PI Micro Tech Indikator Underhandske för att bilda ett system för indikation av brott.
  • Kan bäras tillsammans med Biogel™ PI Micro Tech Indikator™ ; Underhandske för att bilda ett indikationssystem för brott
  • Överträffar industristandarden för brottkraft, draghållfasthet och töjning
  • Testad och godkänd för användning med kemoterapimedel
  • Syntetisk polyisopren
  • Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 7,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,3 mil (manschett)
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Draghållfasthet 29 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm