Läs mer
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indikator Underhandske
Produktkod. 17895758 Handla allt Mölnlycke Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17895758 7
17885748 5.5
17865758 6
17855778 6.5
17875748 7.5
17815758 8
17825758 8.5
17875778 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17895758 Leverantör Mölnlycke™ Leverantörsnummer 444897000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6620.04 SEK
    4201.69 SEK / 200 par
    Save 2418.35 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Sterila, blå renrumsunderhandskar med pärlformade manschetter och böjda fingrar är gjorda för att användas i kombination med Biogel™ PI Micro Tech överhandske för att bilda ett indikationssystem för brott. Handskarna är lämpliga för användning i aseptisk och klass 100 (ISO 5) / EU GMP Miljöer i klass A.
  • Blå underhandske kan bäras tillsammans med Biogel™ PI Micro Tech för att bilda ett indikationssystem för brott
  • Testad och godkänd för användning med kemoterapimedel
  • Syntetisk polyisopren
  • Överträffar industristandard för brottkraft, draghållfasthet och töjning
  • Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 8,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 7,5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,3 mil. (Manschett)
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm