Beskrivning
- Blå underhandske kan bäras tillsammans med Biogel™ PI Tech för att bilda ett indikationssystem för brott
- Överträffar industristandard för brottkraft, draghållfasthet och töjning
- Testad och godkänd för användning med kemoterapimedel
- Syntetisk polyisopren Biogel hydrogelpolymerbeläggning för enkel påtagning
- Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 11 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.28 mm |
| Visa mer |