Läs mer
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17835768 Handla allt Mölnlycke Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 17835768
Brand: Mölnlycke™ 448229002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril hållbar allroundhandske för kritisk miljö. Den erbjuder utmärkt barriärskydd samt passform, känsla och komfort. Det har testats och godkänts för användning med kemoterapimedel.
  • Naturgummi latex
  • Biogel hydrogelpolymerbeläggning för enkel påtagning
  • Manschett med pärlor
  • PPE Kategori III, certifierad enligt typ C kemisk genomträngningstestning
  • Överträffar industristandarden för brottkraft, draghållfasthet och töjning
  • Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklass Klass 10 000 (ISO 7)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Fingertjocklek (engelska) 10,6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.27 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Laboratorie-/renrumsanvändning
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 10,0 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.26 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,1 mil (manschett)
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Draghållfasthet 30 Mpa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm