Beskrivning
- Naturgummi latex
- Biogel hydrogelpolymerbeläggning för enkel påtagning
- Manschett med pärlor
- PPE Kategori III, certifierad enligt typ C kemisk genomträngningstestning
- Överträffar industristandarden för brottkraft, draghållfasthet och töjning
- Varje handske (100%) är luftuppblåsningstestad för hål som vanligtvis inte upptäcks vid en visuell inspektion
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljö ISO 13485, ISO 14001, Sterilisering ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Märkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Renrumsklass | Klass 10 000 (ISO 7) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 10,6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.27 mm |
| Visa mer |