Läs mer
Micronova™ Biofarliga påsar, bestrålade
Produktkod. 18886070 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Rött
Kapacitet (metrisk):
120 l
200 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk)
18886070 Rött 200 l
17843818 Gult 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18886070 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL44060REIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 SEK
    5390.49 SEK / Paket med 1
    Save 599.51 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av FDA-kompatibel LDPE, varje Biohazard Bag visar en stor biohazard-symbol och varningsmeddelande. Levereras bestrålad [minsta dos: 25 kGy (SAL: 10-6)] de är idealiska för aseptiska sviter inom cellterapi och relaterade discipliner. Finns platt packad i grupper om 5 eller på en plastkärnrulle.
  • Produkttyp: Biohazard Bag
  • Material: LDPE
  • Tjocklek: 4 mm
  • Steril: Ja
  • Steriliseringsmetod: Bestrålning [Minsta dos: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 l
Certifikat och efterlevnad FDA: förordning 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNKT: ASTM D1709 och ASTM D1922; Tillverkning: ISO 9001; Kontrollerade miljöer: ISO 5 - 9 renrum
Förslutningstyp Hold (Håll)
Design Biorisksymbol och varning tryckt på varje påse
Kapacitet (engelska) 55 gal.
Färg Rött
Mått (L x B) 40 x 60 tum
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 50/Cs.
Form Inga veck längst ner
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Avfallshantering av biologiskt farligt avfall
Tjocklek 4 mm
Förpackning 5 liners/dubbelväska