Läs mer
Micronova™ Biofarliga påsar, bestrålade
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Gult
Rött
Kapacitet (metrisk):
120 l
200 l
Beskrivning
- Produkttyp: Biohazard Bag
- Material: LDPE
- Tjocklek: 4 mm
- Steril: Ja
- Steriliseringsmetod: Bestrålning [Minsta dos: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 l |
| Certifikat och efterlevnad | FDA: förordning 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNKT: ASTM D1709 och ASTM D1922; Tillverkning: ISO 9001; Kontrollerade miljöer: ISO 5 - 9 renrum |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Design | Biorisksymbol och varning tryckt på varje påse |
| Kapacitet (engelska) | 32 gal. |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | 81,3 x 101,6 cm (32 x 40 tum) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Form | Slitstark veckad botten för att passa runda behållare |
| Visa mer |