Läs mer
Bel-Art™ Biofarliga avfallspåsar med eller utan varningsetikett
Produktkod. 11302154 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Mått (L x B):
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Färg:
Genomskinligt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg unitSize
11302154 30 x 24 tum (76 x 61 cm) Genomskinligt -
11392144 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) Genomskinligt -
11352154 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) Klart -
11362154 30 x 24 tum (76 x 61 cm) Klart Paket med 100
11312154 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) Genomskinligt -
11372154 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) Klart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11302154 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131610005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomisk, säker kassering av använda pipetter, petriskålar, cellodlingsplattor med flera brunnar, cellodlingsflaskor, odlingsplattor, membranfilter och annat biologiskt farligt avfall
  • Dessa genomskinliga biofarliga påsar av polypropenplast är 0,03 mm (1,5 mil) tjocka
  • Passera ASTM 1709 Dart Impact och ASTM 1922 Rivhållfasthetstest
  • Hög temperatur autoklaverbar vid maximalt 135 °C (275 °F)
  • Kan även användas som konventionella papperskorgar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 45 L
Certifikat och efterlevnad ASTM D1709-98
Förslutningstyp Dragkedja
Design Ej tryckt utan steriliseringsplåster
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Färg Genomskinligt
Mått (L x B) 30 x 24 tum (76 x 61 cm)
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 76 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 61 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Omhändertagande av använda pipetter, petriskålar, odlingsplattor, membranfilter med mera
Bredd (engelska) 24 tum
Längd (engelska) 30 tum
Tjocklek 0,03 mm
Material Polypropen
Produkttyp Biohazard påse