Läs mer
Bel-Art™ Biofarliga avfallspåsar med eller utan varningsetikett
Beskrivning
Ekonomisk, säker kassering av använda pipetter, petriskålar, cellodlingsplattor med flera brunnar, cellodlingsflaskor, odlingsplattor, membranfilter och annat biologiskt farligt avfall
- Dessa transparenta, polypropenplastpåsar för biohazard är 0,03 mm (1,5 mil) tjocka
- Högtemperatur-autoklavbar vid maximalt 135 °C (275 °F)
- Kan även användas som konventionella soptunneinlägg
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 170 L |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D1709-98 |
| Förslutningstyp | Buntband |
| Design | Icke-tryckt utan steriliseringspatch |
| Kapacitet (engelska) | 20 gal. |
| Färg | Genomskinligt |
| Mått (L x B) | 36 x 24 tum (91 x 61 cm) |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |