Läs mer
Bel-Art™ Biofarliga avfallspåsar med eller utan varningsetikett
Produktkod. 11372154
Change view
Mått (L x B):
24 x 12 tum (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum (91 x 61 cm)
Färg:
Genomskinligt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Förpackningsstorlek
11372154 36 x 24 tum (91 x 61 cm) Klart -
11392144 24 x 12 tum (61 x 30 cm) Genomskinligt -
11352154 24 x 12 tum (61 x 30 cm) Klart -
11302154 30 x 24 tum (76 x 61 cm) Genomskinligt -
11362154 30 x 24 tum (76 x 61 cm) Klart Paket med 100
11312154 36 x 24 tum (91 x 61 cm) Genomskinligt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11372154 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131620009
Beräknad leverans: 29-10-2026
Ekonomisk, säker kassering av använda pipetter, petriskålar, cellodlingsplattor med flera brunnar, cellodlingsflaskor, odlingsplattor, membranfilter och annat biologiskt farligt avfall
  • Dessa transparenta, polypropenplastpåsar för biohazard är 0,03 mm (1,5 mil) tjocka
  • Högtemperatur-autoklavbar vid maximalt 135 °C (275 °F)
  • Kan även användas som konventionella soptunneinlägg
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40 L
Certifikat och efterlevnad ASTM D1709-98
Förslutningstyp Buntband
Design Biohazard-symbol med steriliseringspatch
Kapacitet (engelska) 10,5 gal.
Färg Klart
Mått (L x B) 36 x 24 tum (91 x 61 cm)
Disponibel För engångsbruk
Längd (metrisk) 91 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 61 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Avfallshantering av använda pipetter, petriskålar, odlingsplattor, membranfilter och mer
Bredd (engelska) 24 tum
Längd (engelska) 36 tum
Tjocklek 1,5 mm (0,03 mm)
Material Polypropen
Produkttyp Biohazard-påse