Läs mer
Bel-Art™ Biofarliga avfallspåsar med eller utan varningsetikett
Produktkod. p-3207298 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Färg:
Genomskinligt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11392144
Brand: Bel-Art™ F131600005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ekonomisk, säker kassering av använda pipetter, petriskålar, cellodlingsplattor med flera brunnar, cellodlingsflaskor, odlingsplattor, membranfilter och annat biologiskt farligt avfall
  • Dessa genomskinliga biofarliga påsar av polypropenplast är 0,03 mm (1,5 mil) tjocka
  • Passera ASTM 1709 Dart Impact och ASTM 1922 Rivhållfasthetstest
  • Hög temperatur autoklaverbar vid maximalt 135 °C (275 °F)
  • Kan även användas som konventionella papperskorgar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certifikat och efterlevnad ASTM D1709-98
Förslutningstyp Dragkedja
Design Ej tryckt utan steriliseringsplåster
Kapacitet (engelska) 3 gal.
Färg Genomskinligt
Mått (L x B) 24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 61 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 30 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Omhändertagande av använda pipetter, petriskålar, odlingsplattor, membranfilter med mera
Bredd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) 24 tum
Tjocklek 0,03 mm
Material Polypropen
Produkttyp Biohazard påse