Läs mer
Heathrow Scientific™ X6 Biohazard Keeper, golvmodell
Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators ProductsDescription
- Biohazard Keeper Floor Model erbjuder en robust och ekonomisk lösning för att samla in icke-vassa biofarliga laboratorieavfall. Designad för enkel användning och luktkontroll
- Bredöppet Återstängning/Ta bort ett lock för enkel bortskaffning och luktreducering
- Hållbar korrugerad konstruktion med ett 2 mil rött plastfoder för läckagebeständighet
- Idealiskt för petriskålar, tubar, tallrikar, pipetter och provmuggar
- Tydligt markerat med orange biohazard-symboler och tvåspråkiga säkerhetsvarningar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 63 L |
| Kapacitet (engelska) | 16.64 gal. |
| Färg | Vitt, Blått |
| Mått (L x B x H) | 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 tum) |
| Disponibel | Single-use |
| Modell | Golvmodell |
| Kvantitet | 6/Cs. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Korrugerad kartong |
| Show More |