Läs mer
Heathrow Scientific™ Biohazard-behållare Pipet Keeper
Produktkod. 30804795 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 tum)
8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
30804795 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 tum) Paket med 50
30804789 8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 tum) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30804795 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer BH2006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 SEK
    1674.76 SEK / Paket med 50
    Save 180.24 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker och bekväm biohazard-insamling
  • Pipet keeper erbjuder en pålitlig lösning för att samla labbföroreningar samtidigt som arbetsstationerna hålls prydliga och i enlighet med reglerna
  • Robust papperskonstruktion med synliga biofarliga symboler
  • Självlåsande topp och återstängbara klaffar för säker inneslutning
  • Lätt att slänga efter autoklavering enligt reglerna
  • Kostnadseffektiv och användarvänlig design
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2300 cc
Färg Vitt, Orange, Blått
Mått (L x B x H) 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 tum)
Kvantitet 50/Cs.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Plastfodrad papper
Produkttyp Pipet Keeper