Läs mer
Fisherbrand™ Biohazard provpåse
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (engelska):
1,80 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 6000
Beskrivning
- Förtryckt med orange och svart Biohazard-logotyp och förvaringsinstruktioner
- Innehåller 2 x 3 tum absorberande dyna för att minska kontakt med upp till 3 ml provvätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | 2 x 3 tum. Absorberande dyna |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 6000/Cs. |
| Antal per förpackning | 1000 Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 1,80 mil |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (engelska) | 4 tum |