Läs mer
Sartorius Biohit™ Proline™ Enkanals mekanisk pipetter
Produktkod. p-6927030 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
100 till 1 000μ l
1000 till 5000μ L
Ökar:
5,0 μL
50 μL
Noggrannhet:
0,5 %, 0,6 %, 0,7 %
0,6 %, 0,7 %, 2 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10399381
Brand: Sartorius 720060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar prisvärdhet med tillförlitlighet och precision. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Single-Channel Mechanical Pipetter är ett ergonomiskt utformat, justerbart vätskehanteringsverktyg. Det är den mest prisvärda av Sartorius mekaniska pipetter. Finns i 1 000 och 5 000μ L volymer.
Den första mekaniska pipettfamiljen i Biohit™ linje, Proline™ används fortfarande i många laboratorier runt om i världen, vilket vittnar om dess tidlösa, praktiska design och tillförlitlighet. Den är idealisk för universitet och högskolor, eller alla laboratorier som söker ett kostnadseffektivt pipetteringsverktyg.
  • Mycket exakt och exakt, så den är lämplig för användning av både professionella och studenter
  • Lättviktsenhet med ergonomiskt fingerstöd
    • Det finns ingen anledning att klämma på pipetten, vilket minskar risken för RSI
  • Justerbar, lättanvänd volyminställning med klick-stopp och tydlig volymdisplay
  • Gör-det-själv-kalibrering möjliggör omkalibrering för olika vätskor
  • Safe-Cone-filter tillgängliga för kontamineringsfri pipettering
  • Spetskon konstruerad av slitstarkt material som är mycket kemiskt resistent
  • Kompatibel med Optifit och SafetySpace™ tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,6 %, 0,7 %, 2 %
Certifikat och efterlevnad CE, ISO9001
Kompatibla tips 1000 μL Optifit dricks, SafetySpace™ filterspets
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Pipettering med minimerad risk för kontaminering
Antal kanaler 1
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Pipettering med minimerad risk för kontaminering
Inkluderar Säkert konfilter
Ökar 5,0 μL
Garanti 2 år