Läs mer
Sartorius™ Biohit™ SafetySpace™ Filterpipettspetsar
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
- Polypropen
- Med vanlig luftspalt och filterspärr
- Helt autoklaverbara
- Enbricka förpackning
- Renhetsnivå: RNas, DNas, Pre-endotoxinfri steriliserad
Säkerhetsutrymmesfunktionen är särskilt användbar i:
- pipettera skummande vätskor såsom buffertar och proteiner
- pipettera lösningsmedel
- flera dispenseringsfunktioner för elektroniska pipetter
- omvänd pipettering
- alla andra applikationer som kräver extra utrymme i spetsen
Spetsarna är gjorda av ny polypropen och filtret av polyeten utan ''självtätande'' tillsatser för att undvika störningar på provet och resultaten. Filterbarriären hjälper till att skydda mot korskontaminering av provet och/eller pipetten och minskar behovet av pipettunderhåll. Filterspetsarna finns i flera volymer från 10μ L till 1200μ L och är förpackade i färgkodade ställ med enstaka brickor. De är DNase-, RNase- och endotoxinfria certifierade och försteriliserade.
Filterbarriären och den certifierade renheten gör filterspetsarna idealiska för:
- molekylärbiologi
- mikrobiologi
- cellodlingsapplikationer
- radioaktivt arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 20μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 5.1cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO , IVD |
| Rena påståenden | DNase, RNase och Endotoxin Free |
| Steriliseringsmetod | Försteriliserad |
| Formatera | Ställ |
| Färgkod | Gult |
| Visa mer |