Läs mer
CleanSpace Technology™ BioHood
Produktkod. 17465382 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
BioHood; Material: Flash Spun Polyeten; Ansiktsstycke typ: Visir av polykarbonat; Färg: Vitt; För användning med (applikation): Skydd mot stänk och luftburna föroreningar; Sterilitet: Icke-steril
Produktkod.
17465382 BioHood; Material: Flash Spun Polyeten; Ansiktsstycke typ: Visir av polykarbonat; Färg: Vitt; För användning med (applikation): Skydd mot stänk och luftburna föroreningar; Sterilitet: Icke-steril
1 options
Produktkod. 17465382 Leverantör CleanSpace Technology™ Leverantörsnummer CS3024
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
BioHood-systemet är för användning med HALO och är speciellt utformat för bioinneslutningsenheter, laboratorier och farmaceutiska renrum.
BioHood-systemet är kompatibelt med CleanSpace™ HALO respirator. Den är speciellt utformad för bioinneslutningsenheter, laboratorier och farmaceutiska renrum, och ger ögon- och huvudskydd.
  • DuPont™ Tyvek™ material- och sömteknik
  • Lätt och hållbar
  • Blod- och vätskeresistent
  • Endast PAPR-huvdesign för att helt täcka andningsskyddet när det bärs, vilket minimerar kontaminering av enheten
  • Kan enkelt tas bort medan du fortfarande bär andningsskyddet för att skydda vårdpersonal vid avstigning
  • Brett synfält och unik design som säkrar visiret för att eliminera glidning och rörelse
  • Inga bälten, slangar, imma eller värme
  • Bekvämt luftflöde utan andningsmotstånd
  • NIOSH och CE-märkt godkända
  • BioHood-delar: The BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter (CS3026) - återanvändbar och fästs på CleanSpace™ HALO Face Mask (ansiktsmask säljs separat)
Specifikationer
Färg Vitt
Material Flash Spun Polyeten
Ansiktsstycke typ Visir av polykarbonat
För användning med (applikation) Skydd mot stänk och luftburna föroreningar
För användning med (utrustning) CS3025, CS3027
Latexfri Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 31 x 14 x 10 cm