Läs mer
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskopadaptrar
Produktkod. 11814501 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
10 ml blodprovsrör
40 x 50 ml koniska rör
5/7 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11814501 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
11804501 10 ml blodprovsrör Paket med 4
11884491 40 x 50 ml koniska rör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11814501 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7235.00 SEK
    7126.89 SEK / Paket med 4
    Save 108.11 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa rotorskopadaptrar med BIOLiner Rotorskopa för ett komplett system.
Kombinera Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskopadaptrar med BIOLiner Rotorskopa för ett komplett system.
Beställningsinformation:
Individuella adaptrar och flask-/adapterpaket erbjuds.
  • Kapacitetsområde: 3L till 980mL
  • Maximala rördimensioner (OD x L): 98x 124 mm
Innehåller:
75-003-692 innehåller 750 ml flatbottnad flaska med allroundadaptrar för TX-750 rund hink och fyra 500 ml Corning™ koniska flaskadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för rund hink
Typ av rör 5/7 ml blodprovsrör
Kapacitet 5/7 ml blodprovsrör
Max. Diameter på rör 14 mm
Max. Rörlängd 110 mm
Antal per förpackning 4