Läs mer
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskopadaptrar
Produktkod. p-4527822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
10 ml blodprovsrör
40 x 50 ml koniska rör
5/7 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11814501
Brand: Thermo Scientific™ 75003671
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinera dessa rotorskopadaptrar med BIOLiner Rotorskopa för ett komplett system.
Kombinera Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskopadaptrar med BIOLiner Rotorskopa för ett komplett system.
Beställningsinformation:
Individuella adaptrar och flask-/adapterpaket erbjuds.
  • Kapacitetsområde: 3L till 980mL
  • Maximala rördimensioner (OD x L): 98x 124 mm
Innehåller:
75-003-692 innehåller 750 ml flatbottnad flaska med allroundadaptrar för TX-750 rund hink och fyra 500 ml Corning™ koniska flaskadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för rund hink
Typ av rör 5/7 ml blodprovsrör
Kapacitet 5/7 ml blodprovsrör
Max. Diameter på rör 14 mm
Max. Rörlängd 110 mm
Antal per förpackning 4