Läs mer
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor
Produktkod. p-4527961 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
BIOLiner-hinkar
ClickSeal bioinneslutningslock
Ersättande O-ring
Mikroplattbärare
Svängande skoprotor
För användning med (utrustning):
Förslutning av lock
Lock
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Kvantitet:
1 st.
Set om 2
Set om 4
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11844501
Brand: Thermo Scientific™ 75003626
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snurra prover vid 3 500 rpm med Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
Beställningsinformation:
Beställa BIOLiner Skopor (75-003-668, set om 4) och Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioinneslutningslock (75-003-669, set om fyra) för att slutföra monteringen. Ersättnings-O-ringar för lock (75-003-688) och adaptrar säljs separat. Mikroplatthållare (50-036-70) och lock (75-003-689) finns också tillgängliga. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersättnings-O-ringar för tätningslock
Typ Ersättande O-ring
Kapacitet 4 x 750 mL
Max. RCF 2,739 x g
Max. Hastighet 3,500 rpm
Radie (metrisk) 20 cm
Radie (metrisk) Min. 10.5 cm
K-faktor 13307
Max. Rörlängd 124 mm
För användning med (utrustning) Förslutning av lock
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Diameter (metrisk) Utsida 98 mm
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4