Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade rätter
Produktkod. p-4524624
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11810765 35 mm Paket med 500
11844335 60 mm Paket med 500
11815275 100 mm Paket med 200
11804125 150 mm Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11810765 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 130180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför allmänna cellodlingsförfaranden mer ekonomiskt med Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade rätter som garanterat är sterila, icke-pyrogena och icke-cytotoxiska.
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellkulturbehandlade rätter passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Cellkultur behandlad
• Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• USP Klass VI och icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 ml (brunn)
Kulturområde 9.4 sq. cm
Material Polyeten
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
nr per ärende 500
Antal per förpackning 10
Höjd (metrisk) 10 mm
Höjd (metrisk) interiör 9.3 mm
Diameter (metrisk) 35 mm