Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar
Produktkod. 11830765
Change view
Kulturområde:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11830765 25 cm² Ventilerad Paket med 200
11884235 75 cm² Ventilerad Paket med 100
11850845 175 cm² Ventilerad Paket med 40
11849594 25 cm² Plugg tätning Paket med 200
11840765 75 cm² Plugg tätning Paket med 100
11845275 175 cm² Plugg tätning Paket med 40
17844851 225 cm² Ventilerad -
17854851 225 cm² Plugg tätning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11830765 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 130189
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar med standardcellkulturbehandlad yta, är en begränsad linje av cellodlingskärl för ett brett spektrum av celltyper.
Upplev optimal prestanda med ett brett urval i storlek, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade kolvar med filter- och täthetsalternativ passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
  • Sterilt enligt ISO 11137, SAL 10-6
  • Icke-cytotoxisk
  • Icke-pyrogen
  • BSE/TSE Free
  • RNase/DNase-fritt
  • Fri från mänskligt DNA
  • USP Klass VI-råmaterial
  • Hållbarhet: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Material Polystyren
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 5 Pk.
Produkttyp Cellkulturflaska
Ytbeläggning Cellkultur behandlad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Gängad
Sterilitet Sterila
Klass Klass VI
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 25 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 7 mL