Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar
Produktkod. 11845275
Kulturområde:
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 40
Produktkod. 11845275
Brand: Thermo Scientific™ 130194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar med standardcellkulturbehandlad yta, är en begränsad linje av cellodlingskärl för ett brett spektrum av celltyper.
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade kolvar med filterlock och förseglingslock-alternativ passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• Mänskligt DNA-fritt
• USP Klass VI råvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
nr per ärende 40/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Produkttyp Cellkulturflaska
Ytbeläggning Cellkultur behandlad
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 175 cm 2
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 50 mL