Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar
Description
Upplev optimal prestanda med ett brett urval i storlek, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade kolvar med filter- och täthetsalternativ passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
- Sterilt enligt ISO 11137, SAL 10-6
- Icke-cytotoxisk
- Icke-pyrogen
- BSE/TSE Free
- RNase/DNase-fritt
- Fri från mänskligt DNA
- USP Klass VI-råmaterial
- Hållbarhet: 2 år
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 5 Pk. |
| Produkttyp | Cellkulturflaska |
| Ytbeläggning | Cellkultur behandlad |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Gängad |
| Show More |