Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar
Produktkod. p-4524967
Change view
Kulturområde:
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp unitSize
11830765 25 cm 2 Ventilerad Paket med 200
11884235 75 cm 2 Ventilerad Paket med 100
11850845 175 cm 2 Ventilerad Paket med 40
11849594 25 cm² Plugg tätning Paket med 200
11840765 75 cm² Plugg tätning Paket med 100
11845275 175 cm 2 Plugg tätning Paket med 40
17844851 225 cm 2 Ventilerad -
17854851 225 cm 2 Plugg tätning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11830765 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 130189
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar med standardcellkulturbehandlad yta, är en begränsad linje av cellodlingskärl för ett brett spektrum av celltyper.
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade kolvar med filterlock och förseglingslock-alternativ passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• Mänskligt DNA-fritt
• USP Klass VI råvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Produkttyp Cellkulturflaska
Ytbeläggning Cellkultur behandlad
Sterilitet Sterila
Klass Klass VI
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 25 cm 2
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 7 mL