Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrobrunnsplattor
Produktkod. 11825275
Change view
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Kulturområde:
0,32 cm 2
0,75 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volym (metrisk) Tja:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Kulturområde Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11825275 6 9,6 cm 2 3 ml Paket med 50
11889684 12 3,8 cm 2 2 ml Paket med 50
11874235 24 1,9 cm 2 1 ml Paket med 50
11315890 24 1,9 cm 2 1 ml -
11820765 48 0,75 cm 2 0,5 ml Paket med 50
11835275 96 0,32 cm 2 0,2 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11825275 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 130184
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför allmänna cellodlingsförfaranden mer ekonomiskt med Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade plattor som garanterat är sterila, icke-pyrogena och icke-cytotoxiska.
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade plattor med lock passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• USP Klass VI råvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Klar stängning ingår
Kulturområde 9,6 cm 2
Array 2 x 3
Färg Klart
Produkttyp Flerfat
Volym (metrisk) Tja 3 ml
Antal Wells 6
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1 (individuellt inslagna)
Kvantitet 50/Cs.