Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrobrunnsplattor
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Kulturområde:
0,32 cm 2
0,75 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volym (metrisk) Tja:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade plattor med lock passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• USP Klass VI råvara
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• USP Klass VI råvara
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Kulturområde | 1,9 cm 2 |
| Array | 4 x 6 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Flerfat |
| Volym (metrisk) Tja | 1 ml |
| Antal Wells | 24 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Visa mer |