Beskrivning
Biotin och/eller biotinylerade proteiner kan möjligen minska bindningsförmågan hos Strep-Tactin™ såväl som Strep-™Tactin XT och finns i cellysat och cellodlingsmedia, speciellt från däggdjurs- eller insektsceller. Alltså om Twin-Strep-tag™ och Strep-™tag II fusionsproteiner från biotininnehållande extrakt eller media är avsedda att renas via Strep-Tactin™ eller ™Strep-Tactin XT affinitetskromatografi, biotin måste maskeras genom tillsats av BioLock innan applicering på hartset.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Typ | Blockeringslösning |
Endast för forskning.