Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörare i BS-200-serien för cellkulturomrörningssystem
Description
- Mjuk start/stopp undviker överdriven turbulens i odlingsmediet
- Intervallomrörning är idealisk för extremt ömtåliga celler
Cellkulturomrörningssystemet innehåller allt du behöver för att uppnå höga cellutbyten för din applikation. Funktionen mjukstart/stopp ger långsam acceleration och retardation av omröraren, undviker överdriven turbulens i odlingsmediet och eliminerar cellskador. Använd intervallomrörningsläget under vidhäftningsfasen för att ytterligare minska omrörning av media eller när du odlar särskilt ömtåliga celler. Omrörarna skapar praktiskt taget ingen värme vilket gör dem lämpliga för användning i både inkubatorer och kylrum.
Använd den biologiska omröraren med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskenheter beställs —separat. Odlingsflaskorna med en unik basdesign och omröraren med bulbände säkerställer att cellerna lyfts upp i suspension med lägsta möjliga hastigheter, vilket främjar höga cellutbyten.
Specifications
Specifications
| Hastighet | 0 till 80 rpm |
| Omrörningspositioner | 2 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 500 ml |
| Spänning | 110/230 V |
| Wattal | 2 W |
| Mått (L x B x H) | 90 x 140 x 400 mm (H x W x D) |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Show More |