Läs mer
Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-Vis-spektrofotometer
Produktkod. p-7145773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
UV-Vis-specifikation + EU-strömkabel
Garanti:
2 år med std + 1 år ext vid registrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Garanti Förpackningsstorlek
15850002 UV-Vis-specifikation + EU-strömkabel 2 år med std + 1 år ext vid registrering Varje
1 options
Produktkod. 15850002 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840301300
Utför automatiserade mätningar av nukleinsyror, proteiner och cellkulturer med Thermo Scientific BioMate 160 UV-Vis spektrofotometer.
Utför kvantitativa mätningar i biovetenskapslaboratorier med den automatiserade och nätverksanpassade Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-Visible-spektrofotometer. BioMate 160 spektrofotometer erbjuder förprogrammerade analysmetoder för nukleinsyra- och proteinkoncentration samt cellkulturmätningar. Optimerad för användbarhet och prestanda, den här plattformen har en högupplöst färgpekskärm, Wi-Fi-nätverk som tillval och en robust design.
BioMate UV-Vis-spektrofotometern ger automatisering för alternativ med hög genomströmning och motståndskraft mot rumsljus, vilket möjliggör drift med öppet lock för förbättrad hastighet och bekvämlighet. Programvaran inkluderar förprogrammerade biovetenskapliga metoder som nukleinsyra A260; Protein A280 och A205; Kolorimetriska analyser av protein och OD600.
Ett komplett sortiment av tillbehör, inklusive automatiserade cellväxlare och cellhållare, pipetter och fiberoptiska sonder är utformade för att förenkla provtagning och rymma mätningar med hög genomströmning och temperaturkontroll.
Funktioner:
  • 7-tums högupplöst pekskärmsgränssnitt
  • Förprogrammerade metoder för biovetenskap
  • Nätverkskapacitet (Wi-Fi-adapter tillgänglig)
  • Rumsljusmotstånd för drift med öppet lock
  • Pipettillbehör
  • Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering
  • Rymmer celler upp till 100 mm väglängd
  • (Tillval) 8-läges cellväxlare med omkopplingsbart objektivtorn
  • (Tillval) 4-läges cellväxlare (långvägsceller)
  • (Tillval) Peltier termostatstyrd encellshållare (20°C - 60°C)
  • (Tillval) Tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd
Utformad för:
  • Avancerade undervisningslabb
  • FoU&-avdelningar
  • Tillämpningar som kräver hög genomströmning eller temperaturkontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet ±0,002 A
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Fack Rymmer (tillval):
8-läges cellväxlare
4-läges cellväxlare (långvägsceller)
Peltier termostatstyrd cellhållare (20-60 °C)
pipettillbehör
kopplare för fiberoptisk sond
Anslutningar Single USB-A
Duplex USB-A
Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tillgänglig
Skriv ut via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter tillgänglig
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, lutbar, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektral bandbredd 2 nm
Typ UV-Vis-specifikation + EU-strömkabel
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Drift (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning)< 0,0005 A/tim.
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60 Hz
Knappsats Pekskärm
Lampans livslängd > Vanligtvis 5 år, garanterat 3 år
Buller (RMS vid 500 nm 60 mätningar i följd)
≤ 0,00020A vid 0A vid 260 och 500 nm
≤ 0,00030A vid 1A vid 260 och 500 nm
≤ 0,00040A vid 2A vid 260 och 500 nm
Optisk design Dubbla strålar
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A vid 0,5 A,± 0,004 A vid 1,0 A,± 0,008 A vid 2,0 A
Fotometrisk display –3A till +5A
Fotometriskt område –2A till +3,5A
Fotometrisk repeterbarhet ±0,001 A vid 1 A uppmätt vid 1,0 A vid 546 nm
Skrivare ingår Snap-on-skrivare tillgänglig
Skanningshastighet Långsam, medium och snabb - upp till 1600 nm/min.
Stray Light < 1,0 %T 198 nm (KCl),< 0,05%T vid 220 nm (NaI),< 0,03%T vid 340 nm ( NaNO2 )
Garanti 2 år med std + 1 år ext vid registrering
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm
Våglängdsdataintervall 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,2 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg