Läs mer
Beckman Coulter Life Sciences Biomek i-Series pipettspetsar
Produktkod. 31903145 Handla allt Beckman Coulter Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50μ L
230μ L
1025 μl
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
31903145 50μ L
31903144 230μ L
31903143 1025 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31903145 Leverantör Beckman Coulter Life Sciences Leverantörsnummer B85888
Beräknad leverans: 20-11-2026
För användning med Biomek vätskehanterare och föroreningsfri vätskehantering för automatiserade arbetsflöden.
  • Designat, validerat och godkänt specifikt för Beckman Coulter Biomek i-seriens vätskehanteringssystem för optimal kompatibilitet och prestanda
  • Finns i flera volymkapaciteter och konfigurationer, inklusive ledande, filtrerade, sterila och breda alternativ för att stödja olika laboratorieapplikationer
  • Tillverkad av premium-kvalitet jungfrulig polypropen
  • Färgkodade rack med integrerade tipdefinitioner och pipetteringstekniker i Biomek mjukvaran hjälper till att effektivisera metodutveckling och arbetsflödesuppsättning
  • Sterila alternativ bearbetas med validerade steriliseringsmetoder för känslig genomik, proteomik och molekylärbiologi
Specifikationer
Volym (metrisk) 50μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Fint avsmalnande, Barriär
Kvantitet 960 tips
Produkttyp Tips Box
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Vätskehanteringssystem
Material 100 % jungfrulig polypropen