Läs mer
Beckman Coulter Life Sciences Biomek i-Series Pipette Tips
Handla allt Beckman Coulter Life Sciences ProdukterDescripción
- Designed, validated, and approved specifically for Beckman Coulter Biomek i-Series liquid handling systems for optimal compatibility and performance
- Available in multiple volume capacities and configurations including conductive, filtered, sterile, and wide-bore options to support diverse laboratory applications
- Manufactured from premium-grade virgin polypropylene
- Color-coded racks with integrated tip definitions and pipetting techniques in Biomek software help streamline method development and workflow setup
- Sterile options are processed using validated sterilization methods for sensitive genomics, proteomics, and molecular biology applications
Especificaciones
Especificaciones
| Volym (metrisk) | 230 μL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | PCR Clean |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Formatera | Box |
| Tipsstil | Finely Tapered |
| Kvantitet | 960 Tips |
| Produkttyp | Tip Box |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?