Läs mer
Beckman Coulter Life Sciences Biomek i-Series Pipette Tips
Sfoglia Tutto Beckman Coulter Life Sciences ProdottiDescrizione
- Designed, validated, and approved specifically for Beckman Coulter Biomek i-Series liquid handling systems for optimal compatibility and performance
- Available in multiple volume capacities and configurations including conductive, filtered, sterile, and wide-bore options to support diverse laboratory applications
- Manufactured from premium-grade virgin polypropylene
- Color-coded racks with integrated tip definitions and pipetting techniques in Biomek software help streamline method development and workflow setup
- Sterile options are processed using validated sterilization methods for sensitive genomics, proteomics, and molecular biology applications
Specifica
Specifica
| Volym (metrisk) | 50 μL |
| Filtrerade | Filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Transparent |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Formatera | Box |
| Tipsstil | Finely Tapered, Barrier |
| Kvantitet | 960 Tips |
| Produkttyp | Tip Box |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?