Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visir
Produktkod. 12635083
Change view
Beskrivning:
Endast visir
Komplett ansiktsskyddsenhet
Komplett ansiktsskärmsenhet
Linsmaterial:
Acetat
Polykarbonat
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Obelagd
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Linsmaterial Linsbeläggning Förpackningsstorlek
12635083 Komplett ansiktsskyddsenhet Acetat Obelagd Varje
12645053 Endast visir Acetat Obelagd Varje
12655053 Endast visir Polykarbonat Anti-dimma Varje
11826950 Komplett ansiktsskärmsenhet Polykarbonat Obelagd Varje
12635053 Endast visir Polykarbonat - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12635083 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1011933
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder maximalt skydd i en ergonomisk design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visir är otroligt justerbara, med 2784 möjliga bärarpositioner.
  • Förlängt toppskydd på huvudet och hakan
  • Stora visir av överlägsen kvalitet för maximal synlighet
  • Finns med antingen polykarbonatvisir för slagtålighet eller acetatvisir för kemiskt skydd
  • Bekväm passform med skyddsglasögon eller andningsskydd
  • Låsmekanism för mer fullständig säkerhet
  • Dielektrisk design
  • Helt justerbar spärrhuvudbonad och pannband
  • Flera lutningsvisirpositioner
  • Extra mjuk dämpning på alla delar av skölden i kontakt med huvudet
  • Andningsbart extra mjukt svettband är avtagbart för enkel tvätt och utbyte
  • Utmärkt för jordbruk, kemi, skogsbruk, stål och metall och vindenergi
  • Skyddar mot nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, stötar, stänk och mer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 89/686/EEG, EN169 / EN170 / EN166, ISO 9001 / 2000
Linsbeläggning Obelagd
Beskrivning Komplett ansiktsskyddsenhet
Linsfärg Klart
Produkttyp Ansiktsskydd
Ram färg Svart
Linsmaterial Acetat