Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visir
Produktkod. 12655053
Change view
Beskrivning:
Endast visir
Komplett ansiktsskyddsenhet
Komplett ansiktsskärmsenhet
Linsmaterial:
Acetat
Polykarbonat
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Obelagd
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Linsmaterial Linsbeläggning Förpackningsstorlek
12655053 Endast visir Polykarbonat Anti-dimma Varje
12645053 Endast visir Acetat Obelagd Varje
12635083 Komplett ansiktsskyddsenhet Acetat Obelagd Varje
11826950 Komplett ansiktsskärmsenhet Polykarbonat Obelagd Varje
12635053 Endast visir Polykarbonat - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12655053 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1011627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.50 SEK
    312.52 SEK / Paket med 1
    Save 391.98 SEK
    55% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Erbjuder maximalt skydd i en ergonomisk design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visir är otroligt justerbara, med 2784 möjliga bärarpositioner.
  • Förlängt toppskydd på huvudet och hakan
  • Stora visir av överlägsen kvalitet för maximal synlighet
  • Finns med antingen polykarbonatvisir för slagtålighet eller acetatvisir för kemiskt skydd
  • Bekväm passform med skyddsglasögon eller andningsskydd
  • Låsmekanism för mer fullständig säkerhet
  • Dielektrisk design
  • Helt justerbar spärrhuvudbonad och pannband
  • Flera lutningsvisirpositioner
  • Extra mjuk dämpning på alla delar av skölden i kontakt med huvudet
  • Andningsbart extra mjukt svettband är avtagbart för enkel tvätt och utbyte
  • Utmärkt för jordbruk, kemi, skogsbruk, stål och metall och vindenergi
  • Skyddar mot nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, stötar, stänk och mer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 89/686/EEG, EN166 / EN169 / EN170, ISO 9001 / 2000
Linsbeläggning Anti-dimma
Beskrivning Endast visir
Linsfärg Klart
Produkttyp Ansiktsskydd
Linsmaterial Polykarbonat