Läs mer
Invitrogen™ BioNick™ DNA-märkningssystem
Produktkod. 10492302
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10492302 50 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10492302 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18247015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BioNick™ DNA-märkningssystem
De BioNick™ DNA-märkningssystem är idealiskt för att generera biotinylerade DNA-sonder genom nick-translation optimerad för användning i icke-radioaktiva in situ -hybridiseringar. Dessa prober kan också användas i Southern eller Northern blots, placklyft, kolonihybridiseringar och dot blot-hybridiseringar. Med hjälp av BioNick™ DNA-märkningssystem:
  • DNA är märkt med biotin-14-dATP, vilket ger probstorlekar från 50 till 500 bp
  • En reaktion märker μ1 g mall-DNA
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring De BioNick™ DNA-märkningssystem inkluderar 10X dNTP-blandning innehållande biotin-14-dATP, 10X enzymblandning innehållande DNA-polymeras I och DNas I, kontroll-DNA, stoppbuffert och destillerat vatten. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
    Detektionsmetod Biotinbaserad
    Etikett eller färgämne Biotin
    Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
    Märkningsmål DNA (Allmänt)
    Inkluderar etikett eller färgämne Ja
    Märkningsmetod Direkt märkning
    Produktlinje BioNick
    Produkttyp DNA-märkningssystem
    Kvantitet 50 reaktioner
    Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is