Learn More
Masterflex™ BioPharm Platinahärdad silikon I/P™ Spolad pumpslang
Product Code. 11745029
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Slangstorlek:
26
73
88
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flödeshastighet:
0,02 till 17 l/min.
4000 ml/min
8000 ml/min
missing translation for 'unitSize'
30m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Slangstorlek Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet unitSize
11745029 88 12,7 mm 0,02 till 17 l/min. 30m
11795069 26 6,4 mm 4000 ml/min Varje
11705079 73 9,5 mm 8000 ml/min Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11745029 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 9642388
Only null left
Add to basket
Add to basket
Slät inre yta designad för att minska risken för att partiklar fastnar och kontaminering
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Välj vår BioPharm Silikonplatinahärdade slangar för renhet, mycket låga extraherbara ämnen och en ultraslät inre yta.
  • Denna slang är idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar USP klass VI och 3A sanitära standarder.
  • Den ultrasläta inre ytan minimerar infångning av partiklar och mikroskopisk uppbyggnad under vätskeöverföring.
  • Slangen kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid.
  • Spolar innehåller kontinuerliga pumpslangar, vilket gör att du kan skära den exakta längden som behövs och eliminera spill.
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12,7 mm
Material BioPharm (Platinahärdad silikon)
Total längd (metrisk) 3000 cm
För användning med (applikation) Lab, bioteknik,& farmaceutiska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 88
Flödeshastighet 0,02 till 17 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar