Läs mer
Masterflex™ BioPharm Platinahärdad silikon I/P™ Spolad pumpslang
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Välj vår BioPharm Silikonplatinahärdade slangar för renhet, mycket låga extraherbara ämnen och en ultraslät inre yta.
- Denna slang är idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar USP klass VI och 3A sanitära standarder.
- Den ultrasläta inre ytan minimerar infångning av partiklar och mikroskopisk uppbyggnad under vätskeöverföring.
- Slangen kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid.
- Spolar innehåller kontinuerliga pumpslangar, vilket gör att du kan skära den exakta längden som behövs och eliminera spill.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA godkänd |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | BioPharm Plus (platinahärdad silikon) |
| Total längd (engelska) | 400 ft. |
| Total längd (metrisk) | 121.9 m |
| För användning med (applikation) | Lab, Bioteknik,& Farmaceutiska tillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 26 |
| Flödeshastighet | 4000 ml/min |
| Visa mer |