Läs mer
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastslang
Beskrivning
- Bioprene™ peristaltisk pumpslang är USP Klass VI och FDA-kompatibel och lämplig för biofarmaceutiska och livsmedelstillämpningar.
- Bioprenes exceptionellt långa peristaltiska livslängd säkerställer processsäkerhet, vilket minskar risken i kritiska cGMP-applikationer.
- Bioprene är ett termoplastiskt elastomerrör som är tillverkat av syntetiska komponenter.
- Inget naturgummi (som latex) används vid tillverkning av Bioprene slang.
- Råvaran har testats för fullt USP Klass VI och överensstämmer med NSF51.
- Bioprene är allmänt användbar inom biofarmaceutisk tillverkning såsom mätning, överföring och filtrering, tillsammans med en mängd olika tillämpningar inom livsmedels- och dryckesindustrin.
- Arbetstryck på 0 till 2 bar kan uppnås med Bioprene kontinuerlig slang.
- Ett utbud av LoadSure™ rörelement ökar tryckförmågan upp till max 7 bar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med | För Bioprene peristaltisk pump |
| För användning med (applikation) | För kritiska biofarmaceutiska processer som kräver exakt, pålitlig och repeterbar prestanda |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 5 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Motståndsegenskaper | Syror, alkalier |
| Visa mer |